1,4-Dioxano ≥99% estabilizado, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: 1,4-Dioxa-ciclohexano, 1,4-Dietileno dióxido, p-Dioxano, Éter etílico del glicol
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol 25 ppm
23532.297EA 102 EUR
23532.297 23532.366 23532.468
1,4-Dioxano ≥99% estabilizado, GPR RECTAPUR®
1,4-Dioxano
Formula: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Pto. Ebullición: 101,1 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 11,8 °C
Densidad: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006571
Núm. CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Boiling point 99 - 102 °C
Density (20/4) 1.030 - 1.035