1,4-Dioxano, Wasser_0,003 99,8 Stabilised
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: 1,4-Dioxa-ciclohexano, 1,4-Dietileno dióxido, p-Dioxano, Éter etílico del glicol
Estabilización: BHT
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83674.230EA 160 EUR
83674.230 83674.269
1,4-Dioxano, Wasser_0,003 99,8 Stabilised
1,4-Dioxano
Botella con tapón de septum con 6 posiciones de punción
Formula: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Pto. Ebullición: 101.1 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 11.8 °C
Densidad: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006571
Núm. CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (sobre sustancia anhidra) Min. 99,8 %
Acidez Max. 0,0005 meq/g
Residuo de evaporación Max. 3 ppm
Agua Max. 30 ppm