1,4-Dioxano, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,4-Dioxa-ciclohexano, 1,4-Dietileno dióxido, p-Dioxano, Éter etílico del glicol
M-Clarity™ quality level = MQ100
76887-10ML-F
76887-5ML-F
76887-10ML-FEA
115
EUR
76887-10ML-F
76887-5ML-F
1,4-Dioxano, Supelco®
1,4-Dioxano
Formula:
C₄H₈O₂ MW: 88.11 g/mol Pto. Ebullición: 101.1 Pto. de fusión: 11.8 Densidad: 1.03 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 12 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006571 Núm. CAS: 123-91-1 EINECS: 204-661-8 UN: 1165 ADR: 3 II Índice Merck: 13,03330 |