2,7-Dibromofluoreno 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,7-Dibromo-9H-fluorene
355240050 355240250
ACRO355240050EA 31.2 EUR
ACRO355240050 ACRO355240250
2,7-Dibromofluoreno 99%
2,7-Dibromofluoreno
Formula: C₁₃H₈Br₂
MW: 324,01 g/mol
Pto. de fusión: 164…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019048
Núm. CAS: 16433-88-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 167 °C
GC ≥98.5 %