2,7-Dibromofluoreno ≥98%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

Sinónimos: 2,7-Dibromo-9H-fluorene

A12437.09 A12437.14 A12437.22
A12437.09EA 51 EUR
A12437.09 A12437.14 A12437.22
2,7-Dibromofluoreno ≥98%
2,7-Dibromofluoreno

Purity: 98% CAS No.: 16433-88-8 Molecular Formula: C13H8Br2 Formula Weight: 324.03 Melting Point: 164-167° Beilstein Reference: 2049205

Formula: C₁₃H₈Br₂
MW: 324,01 g/mol
Pto. de fusión: 164…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019048
Núm. CAS: 16433-88-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR