Hexafluoroaluminato de trisodio ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
36345.18
36345.30
36345.18EA
142
EUR
36345.18
36345.30
Hexafluoroaluminato de trisodio ≥99.5% (metals basis)
Hexafluoroaluminato de trisodio
Purity: 99.5%
CAS No.: 13775-53-6
Molecular Formula: Na3AlF6
Formula Weight: 209.95
Physical Form: 3-12mm Lump
Density: 2.90
Melting Point: 1000°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003507
Formula:
AlF₆Na₃ Pto. de fusión: 1000 °C Densidad: 2,90 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003507 Núm. CAS: 13775-53-6 EINECS: 237-410-6 UN: 3077 ADR: 9,III |