Litio y aluminio hidruro ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hidruro de litio y de aluminio, Tetrahidruroaluminato de litio
13442.14 13442.22 13442.36 13442.51
13442.14EA 59 EUR
13442.14 13442.22 13442.36 13442.51
Litio y aluminio hidruro ≥95%
Litio y aluminio hidruro
Purity: 95% min CAS No.: 16853-85-3 Molecular Formula: LiAlH4 Formula Weight: 37.95 Physical Form: Powder Density: 0.917 Appearance: White to grey Odour: Odourless Melting Point: 125° dec. Solubility: Decomposes in water. Soluble in ether Merck Reference: 14,349 UN No.: 1410 MDL No.: MFCD00011075
Reducing agent for pharmaceuticals, perfumes, and fine organic chemicals; source of hydrogen, propellant, and catalyst in polymerizations
Formula: H₄AlLi
Pto. de fusión: >125 °C (desc.)
Densidad: 0,917
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011075
Núm. CAS: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
UN: 1410
ADR: 4.3,I
Índice Merck: 14,349