Litio y aluminio hidruro ≥97%, en lentejas
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
89643.14 89643.36
89643.14EA 71.7 EUR
89643.14 89643.36
Litio y aluminio hidruro ≥97%, en lentejas
Litio y aluminio hidruro
Purity: 97% CAS No.: 16853-85-3 Molecular Formula: LiAlH4 Formula Weight: 37.95 Physical Form: Pellets Density: 0.917 Appearance: Whote to grey Odour: Odourless Melting Point: 125° dec. Merck Reference: 14,349 UN No.: 1410 MDL No.: MFCD00011075
Formula: H₄AlLi
MW: 37,95 g/mol
Pto. de fusión: >125 °C (desc.)
Densidad: 0,917
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011075
Núm. CAS: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
UN: 1410
ADR: 4.3,I
Índice Merck: 14,349