Hexafluoroarsenato de litio ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
11530.09
11530.18
11530.09EA
162
EUR
11530.09
11530.18
Hexafluoroarsenato de litio ≥99%
Hexafluoroarsenato de litio
Purity: 99%
CAS No.: 29935-35-1
Molecular Formula: LiAsF6
Formula Weight: 195.85
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1557
MDL No.: MFCD00011076
Formula:
AsF₆Li MW: 195,85 g/mol Pto. de fusión: 349 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011076 Núm. CAS: 29935-35-1 EINECS: 249-963-0 UN: 1557 ADR: 6.1,II |