Arsenato de trilitio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Lithium arsenate
39350.06
39350.14
39350.06EA
56.8
EUR
39350.06
39350.14
Arsenato de trilitio ≥99%
Arsenato de trilitio
Purity: 99%
CAS No.: 13478-14-3
Molecular Formula: Li3AsO4
Formula Weight: 159.74
Physical Form: Powder
Density: 3.07
Solubility: Soluble in dilute acetic acid. Insoluble in water
UN No.: 1557
MDL No.: MFCD00053998
Formula:
AsLi₃O₄ Densidad: 3,07 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053998 Núm. CAS: 13478-14-3 EINECS: 236-773-8 UN: 1557 ADR: 6.1,II |