Sodio tetracloroáurato dihidrato, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate
26069.081EA 156 EUR
26069.081 26069.126
Sodio tetracloroáurato dihidrato, TECHNICAL
Sodio tetracloroáurato dihidrato
Formula: NaAuCl₄·2H₂O
MW: 397.8 g/mol
Número MDL: MFCD00149162
Núm. CAS: 13874-02-7
EINECS: 239-241-3
UN: 3260
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Identificación Pasa test