di-Litio tetraborato 98+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Litio tetraborato, Tetraborato de dilitio
206940010 206942500
ACRO206940010EA 437 EUR
ACRO206940010 ACRO206942500
di-Litio tetraborato 98+% para análisis
di-Litio tetraborato
Formula: Li₂B₄O₇
MW: 169.12 g/mol
Pto. de fusión: 930 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011083
Núm. CAS: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Índice Merck: 14,05524
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 200°C)
Titration with HCl ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Phosphate (PO4) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm