di-Litio tetraborato ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Litio tetraborato, Tetraborato de dilitio
10744.14
10744.22
10744.A1
10744.14EA
65
EUR
10744.14
10744.22
10744.A1
di-Litio tetraborato ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
di-Litio tetraborato
Purity: 99.998%
CAS No.: 12007-60-2
Molecular Formula: B4Li2O7
Formula Weight: 169.12
Physical Form: -22 Mesh Powder
Density: 2.4
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 930°
Merck Reference: 14,5524
MDL No.: MFCD00011083
Formula:
Li₂B₄O₇ MW: 169.12 g/mol Pto. de fusión: 930 °C Densidad: 2.4 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011083 Núm. CAS: 12007-60-2 EINECS: 234-514-3 Índice Merck: 14,5524 |