di-Litio tetraborato ≥99.6% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Litio tetraborato, Tetraborato de dilitio
12592.18
12592.30
12592.A1
12592.18EA
54.6
EUR
12592.18
12592.30
12592.A1
di-Litio tetraborato ≥99.6% (metals basis)
di-Litio tetraborato
Purity: 99.6%
CAS No.: 12007-60-2
Molecular Formula: B4Li2O7
Formula Weight: 169.12
Physical Form: Powder
Density: 2.4
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 930°
Merck Reference: 14,5524
MDL No.: MFCD00011083
Formula:
Li₂B₄O₇ MW: 169.12 g/mol Pto. de fusión: 930 °C Densidad: 2.4 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011083 Núm. CAS: 12007-60-2 EINECS: 234-514-3 Índice Merck: 14,5524 |