di-Litio tetraborato para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Litio tetraborato, Tetraborato de dilitio
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05699.0100 1.05699.1000
1.05699.0100EA 74.2 EUR
1.05699.0100 1.05699.1000
di-Litio tetraborato para análisis, Supelco®
di-Litio tetraborato
Formula: Li₂B₄O₇
MW: 169.12 g/mol
Pto. de fusión: 918
Densidad: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011083
Núm. CAS: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Índice Merck: 14,05524
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 930 °C
Molar Mass 169.12 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
pH 9.1 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)