Spectromelt® A 10 (di-Litio tetraborato) para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Litio tetraborato, Tetraborato de dilitio
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.10783.1000 1.10783.5000 1.10783.9025
1.10783.1000EA 434 EUR
1.10783.1000 1.10783.5000 1.10783.9025
Spectromelt® A 10 (di-Litio tetraborato) para análisis, Supelco®
di-Litio tetraborato
Formula: Li₂B₄O₇
Pto. de fusión: 918 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011083
Núm. CAS: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Índice Merck: 14,05524
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (acidimetric) ≥ 98.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.005 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.001 %
Na (Sodium) ≤ 0.005 %