di-Sodio tetraborato, anhidro 98% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
206291000 206295000 206290025
ACRO206291000EA 37.2 EUR
ACRO206291000 ACRO206295000 ACRO206290025
di-Sodio tetraborato, anhidro 98% para análisis
di-Sodio tetraborato
Formula: Na₂B₄O₇
Pto. Ebullición: 1575 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 741 °C
Densidad: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081185
Núm. CAS: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
IR: 01-2119490790-32
Índice Merck: 12,08733
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals
Titration with HCl ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Phosphate (PO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤200 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤500 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)