di-Sodio tetraborato, anhidro ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Borax, Sodium tetraborate
10875.14
10875.22
10875.36
10875.14EA
101
EUR
10875.14
10875.22
10875.36
di-Sodio tetraborato, anhidro ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
di-Sodio tetraborato
Purity: 99.998%
CAS No.: 1330-43-4
Molecular Formula: B4Na2O7
Formula Weight: 201.22
Physical Form: Powder
Density: 2.367
Refractive Index: 1.501
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 741°
Boiling Point: 1575° dec.
Merck Reference: 14,8590
MDL No.: MFCD00081185
Formula:
Na₂B₄O₇ MW: 201.22 g/mol Pto. Ebullición: 1575 °C (desc.) Pto. de fusión: 741 °C Densidad: 2.367 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081185 Núm. CAS: 1330-43-4 EINECS: 215-540-4 IR: 01-2119490790-32 Índice Merck: 14,8590 |