di-Sodio tetraborato, anhidro ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
12305.A1
12305.A7
12305.A1EA
68.7
EUR
12305.A1
12305.A7
di-Sodio tetraborato, anhidro ≥99.5% (metals basis)
di-Sodio tetraborato
Purity: 99.5%
CAS No.: 1330-43-4
Molecular Formula: B4Na2O7
Formula Weight: 201.22
Physical Form: 12 Mesh Granular
Density: 2.367
Refractive Index: 1.501
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 741°
Boiling Point: 1575° dec.
Solubility: Slowly soluble in water
Merck Reference: 14,8590
MDL No.: MFCD00081185
Formula:
Na₂B₄O₇ Pto. Ebullición: 1575 °C (desc.) Pto. de fusión: 741 °C Densidad: 2,367 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081185 Núm. CAS: 1330-43-4 EINECS: 215-540-4 IR: 01-2119490790-32 Índice Merck: 14,8590 |