di-Sodio tetraborato, anhidro para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Borax, Sodium tetraborate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06306.0250 1.06306.1000 1.06306.9025
1.06306.0250EA 127 EUR
1.06306.0250 1.06306.1000 1.06306.9025
di-Sodio tetraborato, anhidro para análisis, Supelco®
di-Sodio tetraborato
Para obtener más detalles sobre las especificaciones y los posibles riesgos, visite www.vwr.com o consulte los catálogos de productos químicos de VWR
Formula: Na₂B₄O₇
MW: 201.22 g/mol
Pto. Ebullición: 1575
Pto. de fusión: 742
Densidad: 2.38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081185
Núm. CAS: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
IR: 01-2119490790-32
Índice Merck: 12,08733
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 25.6 g/l (20 °C)
Melting Point 742 °C
Molar Mass 201.21 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 1575 °C (decomposition)
Vapor Pressure 7.3 hPa (1200 °C)
Density 2.37 g/cm3 (20 °C)
pH 9.2 (25 g/l, H2O, 20 °C)