di-Sodio tetraborato hidrato (∼ 85% Na₂B₄O₇) para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06310.0250 1.06310.9050
1.06310.0250EA 77.2 EUR
1.06310.0250 1.06310.9050
di-Sodio tetraborato hidrato (∼ 85% Na₂B₄O₇) para análisis, Supelco®
di-Sodio tetraborato hidrato
Tetraborato disódico GR para análisis (Na2B4O7 al 85%)
Formula: B₄Na₂O₇·xH₂O
Densidad: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 12267-73-1
EINECS: 215-540-4
IR: 01-2119490790-32
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (acidimetric) ≥ 85.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.002 %
Ca (Calcium) ≤ 0.01 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %