di-Sodio tetraborato, anhidro ≥98%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Borax, Sodium tetraborate
27716.290EA 123 EUR
27716.290 27716.368
di-Sodio tetraborato, anhidro ≥98%, GPR RECTAPUR®
di-Sodio tetraborato
Formula: Na₂B₄O₇
MW: 201.22 g/mol
Pto. Ebullición: 1575
Pto. de fusión: 742
Densidad: 2.38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081185
Núm. CAS: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
IR: 01-2119490790-32
Índice Merck: 12,08733
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %
Agua Max. 1.0%
Sulfato (SO4) Max. 150 ppm
Fe (Hierro) Max. 40 ppm