Tetrafluoroborato de litio, anhidro 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Litio tetrafluoroborato
223770100 223770500
ACRO223770100EA 67.1 EUR
ACRO223770100 ACRO223770500
Tetrafluoroborato de litio, anhidro 98%, puro
Tetrafluoroborato de litio
Formula: BF₄Li
Pto. de fusión: 275 °C (desc.)
Densidad: 0,852 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011087
Núm. CAS: 14283-07-9
EINECS: 238-178-9
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to grey Crystalline powder or crystals
Elemental Analysis ≥97.5 %