Tetrafluoroborato de litio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
11528.09 11528.18
11528.09EA 62.5 EUR
11528.09 11528.18
Tetrafluoroborato de litio ≥98%
Tetrafluoroborato de litio
Purity: 98% CAS No.: 14283-07-9 Molecular Formula: BF4Li Formula Weight: 93.75 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to off-white Odour: Odourless Melting Point: 293-300° dec. Merck Reference: 14,5543 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011087
Formula: BF₄Li
Pto. de fusión: 293…300 °C (desc.)
Densidad: 0,852 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011087
Núm. CAS: 14283-07-9
EINECS: 238-178-9
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,5543