Tetrafluoroborato de sodio 97+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodio tetrafluoroborato
192120250 192125000 192120025
ACRO192120250EA 52.3 EUR
ACRO192120250 ACRO192125000 ACRO192120025
Tetrafluoroborato de sodio 97+%, extra puro
Tetrafluoroborato de sodio
Formula: BF₄Na
Pto. de fusión: 384 °C
Densidad: ~ 2,47 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003515
Núm. CAS: 13755-29-8
EINECS: 237-340-6
UN: 1759
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,08761
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light grey Crystalline powder or crystals
Titration ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm