Tetrafluoroborato de sodio ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sodio tetrafluoroborato
11562.36
11562.A3
11562.36EA
56.3
EUR
11562.36
11562.A3
Tetrafluoroborato de sodio ≥95%
Tetrafluoroborato de sodio
Purity: 95%
CAS No.: 13755-29-8
Molecular Formula: BF4Na
Formula Weight: 109.79
Physical Form: Lump/Granular
Density: 2.47
Appearance: White to off-white
Melting Point: 384° dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8617
MDL No.: MFCD00003515
Fluorinating agent
Formula:
BF₄Na Pto. de fusión: 384 °C (desc.) Densidad: 2,47 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003515 Núm. CAS: 13755-29-8 EINECS: 237-340-6 Índice Merck: 14,8617 |