Tetrafluoroborato de sodio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12393.22
A12393.36
A12393.A3
A12393.22EA
28.3
EUR
A12393.22
A12393.36
A12393.A3
Tetrafluoroborato de sodio ≥97%
Tetrafluoroborato de sodio
Purity: 97%
CAS No.: 13755-29-8
Molecular Formula: BF4Na
Formula Weight: 109.79
Melting Point: 384° dec.
Merck Reference: 14,8617
MDL No.: MFCD00003515
Formula:
BF₄Na Pto. de fusión: 384 °C (desc.) Densidad: 2,47 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003515 Núm. CAS: 13755-29-8 EINECS: 237-340-6 Índice Merck: 14,8617 |