Tetrahidroborato de litio 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Lithium tetrahydridoborate, Lithium borohydride
206810100 206810500 206810050
ACRO206810100EA 182 EUR
ACRO206810100 ACRO206810500 ACRO206810050
Tetrahidroborato de litio 95%
Tetrahidroborato de litio
Formula: H₄BLi
MW: 21.78 g/mol
Pto. Ebullición: 66
Pto. de fusión: 280 °C
Densidad: 0.66 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011088
Núm. CAS: 16949-15-8
EINECS: 241-021-7
UN: 1413
ADR: 4.3 I
Índice Merck: 13,05547
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Assay ≥94 %