Tetrahidroborato de litio ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
32563.09 32563.18
32563.09EA 181 EUR
32563.09 32563.18
Tetrahidroborato de litio ≥95%
Tetrahidroborato de litio
Purity: 95% CAS No.: 16949-15-8 Molecular Formula: BH4Li Formula Weight: 21.78 Physical Form: Powder Density: 0.66 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: ca 280° dec. Solubility: Soluble in ether, THF, and aliphatic amines Merck Reference: 14,5525 UN No.: 1413 MDL No.: MFCD00011088
Strong reducing agent. Used to reduce compounds containing ketones, aldehydes, ester carbonyls, acid chlorides, lactones, and epoxides
Formula: H₄BLi
Pto. Ebullición: 66 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼ 280 °C (desc.)
Densidad: 0,66
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011088
Núm. CAS: 16949-15-8
EINECS: 241-021-7
UN: 1413
ADR: 4.3,I
Índice Merck: 14,5525