Sodio borohidruro 98+%, en polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodio tetrahidruroborato
189300050 189300100 189301000 189305000 189300025
ACRO189300050EA 35.3 EUR
ACRO189300050 ACRO189300100 ACRO189301000 ACRO189305000 ACRO189300025
Sodio borohidruro 98+%, en polvo
Sodio borohidruro
Formula: NaBH₄
Pto. de fusión: 360 °C (desc.)
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003518
Núm. CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Índice Merck: 13,08664
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥98.0 %
Water ≤5 %
HPLC ≥98.5 %