Sodio borohidruro 99%, en polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sodio tetrahidruroborato
200051000
200050250
200055000
ACRO200051000EA
148
EUR
ACRO200051000
ACRO200050250
ACRO200055000
Sodio borohidruro 99%, en polvo
Sodio borohidruro
Formula:
NaBH₄ MW: 37.83 g/mol Pto. de fusión: 360 °C (desc.) Pto. de inflamación: 69 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003518 Núm. CAS: 16940-66-2 EINECS: 241-004-4 UN: 1426 ADR: 4.3 I Índice Merck: 13,08664 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Powder |
Titration Iodometric | ≥98.5 % |