Sodio borohidruro 98%, en lentejas (1-2 cm)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodio tetrahidruroborato
201481000 201485000 201480025
ACRO201481000EA 94.9 EUR
ACRO201481000 ACRO201485000 ACRO201480025
Sodio borohidruro 98%, en lentejas (1-2 cm)
Sodio borohidruro
Formula: NaBH₄
MW: 37.83 g/mol
Pto. de fusión: 360 °C (desc.)
Pto. de inflamación: 69
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003518
Núm. CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3 I
Índice Merck: 13,08664
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Pellets
Assay ≥97.5 % (NaBH4)