Sodio borohidruro 98%, en gránulos ∼ 3 mm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodio tetrahidruroborato
419471000 419475000
ACRO419471000EA 85.6 EUR
ACRO419471000 ACRO419475000
Sodio borohidruro 98%, en gránulos ∼ 3 mm
Sodio borohidruro
Formula: NaBH₄
Pto. de fusión: 360 °C (desc.)
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003518
Núm. CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Índice Merck: 13,08664
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Granules
Titration Iodometric ≥97.5 %
Water ≤0.2 % (Coulometric)