Sodio borohidruro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sodio tetrahidruroborato
38788.22
38788.36
38788.22EA
96
EUR
38788.22
38788.36
Sodio borohidruro ≥98%
Sodio borohidruro
Purity: 98%
CAS No.: 16940-66-2
Molecular Formula: NaBH4
Formula Weight: 37.83
Physical Form: 6.35mm dia x 12.7mm Caplets
Density: 1.074
Appearance: White
Odour: Weak
Melting Point: 400° dec.
Merck Reference: 14,8592
UN No.: 1426
MDL No.: MFCD00003518
Formula:
NaBH₄ Pto. de fusión: 400 °C (desc.) Densidad: 1,074 Pto. de inflamación: 69 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003518 Núm. CAS: 16940-66-2 EINECS: 241-004-4 UN: 1426 ADR: 4.3,I Índice Merck: 14,8592 |