Sodio borohidruro para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Sodio tetrahidruroborato
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06371.0100
1.06371.0100EA 520 EUR
1.06371.0100
Sodio borohidruro para análisis, Supelco®
Sodio borohidruro
Formula: NaBH₄
Pto. de fusión: 400 °C
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003518
Núm. CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Índice Merck: 13,08664
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 550 g/l (25 °C) (slow decomposition)
Melting Point 400 °C (slow decomposition)
Molar Mass 37.83 g/mol
Bulk Density 350 - 500 kg/m3
Boiling Point 500 °C (decomposition)
Explosion Limit 3.02 %(V)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 220 °C
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material