Sodio borohidruro , granular_fine zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Sodio tetrahidruroborato
MQ200
8.06373.0025 8.06373.0100 8.06373.0500 8.06373.0010
8.06373.0025EA 71.9 EUR
8.06373.0025 8.06373.0100 8.06373.0500 8.06373.0010
Sodio borohidruro , granular_fine zS, Sigma-Aldrich®
Sodio borohidruro
Formula: NaBH₄
MW: 37.83 g/mol
Pto. de fusión: 400
Densidad: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 69
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003518
Núm. CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3 I
Índice Merck: 13,08664
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 550 g/l (25 °C) (slow decomposition)
Melting Point 400 °C (slow decomposition)
Molar Mass 37.83 g/mol
Bulk Density 350 - 500 kg/m3
Boiling Point 500 °C (decomposition)
Explosion Limit 3.02 %(V)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 220 °C
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous when wet material