Litio metaborato 99% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
365711000 365715000
ACRO365711000EA 142 EUR
ACRO365711000 ACRO365715000
Litio metaborato 99% para análisis
Litio metaborato
Formula: BLiO₂
Pto. Ebullición: 1719 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 845 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011089
Núm. CAS: 13453-69-5
EINECS: 236-631-5
Índice Merck: 13,05546
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration with HCl ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤1000 ppm