Litio metaborato ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
10739.36
10739.14
10739.22
10739.36EA
1220
EUR
10739.36
10739.14
10739.22
Litio metaborato ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Litio metaborato
Purity: 99.997%
CAS No.: 13453-69-5
Molecular Formula: BLiO2
Formula Weight: 49.75
Physical Form: Powder
Density: 1.397
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 845°
MDL No.: MFCD00011089
Formula:
BLiO₂ Pto. Ebullición: 1719 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 845 °C Densidad: 1,397 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011089 Núm. CAS: 13453-69-5 EINECS: 236-631-5 Índice Merck: 13,05546 |