Litio metaborato 98.0-102.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
36760.18
36760.30
36760.18EA
110
EUR
36760.18
36760.30
Litio metaborato 98.0-102.0% ACS
Litio metaborato
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 13453-69-5
Molecular Formula: BLiO2
Formula Weight: 49.75
Physical Form: Powder
Density: 1.397
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 845°
MDL No.: MFCD00011089
Formula:
BLiO₂ MW: 49.75 g/mol Pto. Ebullición: 1719 Pto. de fusión: 845 Densidad: 1.397 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011089 Núm. CAS: 13453-69-5 EINECS: 236-631-5 Índice Merck: 13,05546 |