Litio metaborato, (base secada) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A16145.14 A16145.22 A16145.36
A16145.14EA 34.2 EUR
A16145.14 A16145.22 A16145.36
Litio metaborato, (base secada) 99%
Litio metaborato
Purity: 99% CAS No.: 13453-69-5 Molecular Formula: BLiO2 Formula Weight: 49.75 Odour: Odourless Melting Point: 845° MDL No.: MFCD00011089
Formula: BLiO₂
MW: 49.75 g/mol
Pto. Ebullición: 1719
Pto. de fusión: 845
Densidad: 1.397
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011089
Núm. CAS: 13453-69-5
EINECS: 236-631-5
Índice Merck: 13,05546