Potasio bromuro 98%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
196480010 196480050
ACRO196480010EA 60.9 EUR
ACRO196480010 ACRO196480050
Potasio bromuro 98%, extra puro
Potasio bromuro
Formula: KBr
Pto. Ebullición: 1435 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 734 °C
Densidad: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011358
Núm. CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Índice Merck: 13,07701
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dry substance)
Loss on drying ≤1 %
Chloride (Cl) ≤4500 ppm
Iodide (I) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Oxidizing substance ≤0.001 % (as KBrO3)
Alkaline earth metals ≤0.05 % (as Ba)