Potasio bromuro 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
222555000 222551000 222550025
ACRO222555000EA 45.4 EUR
ACRO222555000 ACRO222551000 ACRO222550025
Potasio bromuro 99+% para análisis
Potasio bromuro
Formula: KBr
Pto. Ebullición: 1435 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 734 °C
Densidad: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011358
Núm. CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Índice Merck: 13,07701
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
pH 5.0 to 8.8 (5 % at 25°C)
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Iodide (I) ≤0.05 %
Bromate (BrO3) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.003 % (in water)