Potasio bromuro ≥99.92% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
10982.14
10982.22
10982.14EA
85.6
EUR
10982.14
10982.22
Potasio bromuro ≥99.92% (metals basis)
Potasio bromuro
Purity: 99.92%
CAS No.: 7758-02-3
Molecular Formula: KBr
Formula Weight: 119.01
Physical Form: Crystalline
Density: 2.75
Refractive Index: 1.559
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 730°
Boiling Point: 1435°
Merck Reference: 14,7618
MDL No.: MFCD00011358
Formula:
KBr MW: 119 g/mol Pto. Ebullición: 1435 °C Pto. de fusión: 730 °C Densidad: 2,75 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011358 Núm. CAS: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Índice Merck: 14,7618 |