Potasio bromuro, ultra seco ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Ampuled under argon
14700.14 14700.22 14700.36
14700.14EA 99.9 EUR
14700.14 14700.22 14700.36
Potasio bromuro, ultra seco ≥99.9% (metals basis)
Potasio bromuro
Purity: 99.9% CAS No.: 7758-02-3 Molecular Formula: KBr Formula Weight: 119.01 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 2.75 Refractive Index: 1.559 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 730° Boiling Point: 1435° Merck Reference: 14,7618 MDL No.: MFCD00011358
Formula: KBr
MW: 119 g/mol
Pto. Ebullición: 1435 °C
Pto. de fusión: 730
Densidad: 2.75
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011358
Núm. CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Índice Merck: 14,7618