Potasio bromuro for FT-IR spectroscopy
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
39794.22
39794.14
39794.22EA
330
EUR
39794.22
39794.14
Potasio bromuro for FT-IR spectroscopy
Potasio bromuro
CAS No.: 7758-02-3
Molecular Formula: KBr
Formula Weight: 119.01
Physical Form: Powder
Density: 2.75
Refractive Index: 1.559
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 730°
Boiling Point: 1435°
Merck Reference: 14,7618
MDL No.: MFCD00011358
Formula:
KBr MW: 119 g/mol Pto. Ebullición: 1435 °C Pto. de fusión: 730 Densidad: 2.75 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011358 Núm. CAS: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Índice Merck: 14,7618 |