Potasio bromuro para espectroscopia
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
39796.P2
39796.Q4
39796.P2EA
1140
EUR
39796.P2
39796.Q4
Potasio bromuro para espectroscopia
Potasio bromuro
CAS No.: 7758-02-3
Molecular Formula: KBr
Formula Weight: 119.01
Physical Form: Random Cuttings, Chunks
Density: 2.75
Refractive Index: 1.559
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 730°
Boiling Point: 1435°
Merck Reference: 14,7618
MDL No.: MFCD00011358
Formula:
KBr Pto. Ebullición: 1435 °C Pto. de fusión: 730 °C Densidad: 2,75 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011358 Núm. CAS: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Índice Merck: 14,7618 |