Potasio bromuro, ultra seco ≥99.95% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Ampuled under argon
Purity: 99.95%
CAS No.: 7758-02-3
Molecular Formula: KBr
Formula Weight: 119.01
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 2.75
Refractive Index: 1.559
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 730°
Boiling Point: 1435°
Merck Reference: 14,7618
MDL No.: MFCD00011358
Formula:
KBr Pto. Ebullición: 1435 °C Pto. de fusión: 730 °C Densidad: 2,75 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011358 Núm. CAS: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Índice Merck: 14,7618 |