Potasio bromuro ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16339.0B
A16339.0I
A16339.22
A16339.30
A16339.36
A16339.A4
A16339.0BEA
83.6
EUR
A16339.0B
A16339.0I
A16339.22
A16339.30
A16339.36
A16339.A4
Potasio bromuro ≥99%
Potasio bromuro
Purity: 99+%
CAS No.: 7758-02-3
Molecular Formula: KBr
Formula Weight: 119.01
Refractive Index: 1.559
Odour: Odourless
Boiling Point: 1435°
Merck Reference: 14,7618
MDL No.: MFCD00011358
Formula:
KBr Pto. Ebullición: 1435 °C Pto. de fusión: 730 °C Densidad: 2,75 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011358 Núm. CAS: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Índice Merck: 14,7618 |