Potasio bromuro 99.5-100.5%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
02110-2.5KG 02110-100G 02110-1KG 02110-6X1KG
02110-2.5KGEA 229 EUR
02110-2.5KG 02110-100G 02110-1KG 02110-6X1KG
Potasio bromuro 99.5-100.5%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Potasio bromuro
Formula: KBr
Pto. Ebullición: 1,383 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 734 °C
Densidad: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Room Temperature
Número MDL: MFCD00011358
Núm. CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
ADR: 1,
Índice Merck: 13,07701
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated to the dried substance) 99.5 - 100.5 %
Loss on drying (105°C, 3h) Max. 0.3 %
Acidity or alkalinity complying
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Mg, earth alkali metals (as Ca) Max. 200 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Bromate (BrO₃) complying
Chloride (Cl) Max. 0.2 %
Iodide (I) complying
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying