Potasio bromuro, EMPROVE® EVOLVE Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atención
1.04900.1000 1.04900.9029
1.04900.1000EA 473 EUR
1.04900.1000 1.04900.9029
Potasio bromuro, EMPROVE® EVOLVE Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Potasio bromuro
Formula: KBr
Pto. Ebullición: 1435 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 730 °C
Densidad: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011358
Núm. CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Índice Merck: 13,07701